Få mere at vide
Dräger™ Kulmonoxid (CO) XXS erstatningssensor
Artikelnummer. 15318606
Skift visning
Komponenter målt:
Kulilte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Komponenter målt Pakningsstørrelse
15318606 Kulilte Hver
1 options
Artikelnummer. 15318606 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6810882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3570.00 DKK
    3174.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 395.85 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
XXS erstatningssensor, til brug med Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000, X-am 5000 multi-gas detektorer.
  • Måleområde: 0 til 2000 ppm
  • Opløsning: 2 ppm
  • Garanti: 2 år
  • Kulilte (CO)
Tekniske data
Komponenter målt Kulilte
Til brug med (udstyr) Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000, X-am 5000 multigasdetektorer
Type Udskiftningssensor