Få mere at vide
Dräger™ Carbon Dioxide XS erstatningssensor
Artikelnummer. 11302090
Skift visning
Måleområde:
0 til 5 %
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
11302090 0 til 5 % Hver
1 options
Artikelnummer. 11302090 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6809175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10025.00 DKK
    8913.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 1111.41 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Til brug med X-am 7000 Multi-Gas Monitor
  • Detektionsområde: 0 - 5,0% Vol.
  • Detekterer: CO2
garanti
1 år
Tekniske data
Komponenter målt Kuldioxid (XS)
Fugtighedsområde 10 til 90 %
Måleområde 0 til 5 %
Trykområde 700 til 1300 mbar
Opløsning 0.1%
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +104 °F
Temperaturområde (metrisk) -20° til+ 40 °C
garanti 1 år