Få mere at vide
Dräger™ Butadien (OV) XXS erstatningssensor
Artikelnummer. 12607316
Skift visning
Komponenter målt:
Butadien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Komponenter målt Pakningsstørrelse
12607316 Butadien Hver
1 options
Artikelnummer. 12607316 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6811530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6365.00 DKK
    5659.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 705.77 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
XXS erstatningssensor, til brug med Pac 7000 og X-am 5000 multi-gas detektorer.
  • Måleområde: 0 til 100 ppm
  • Opløsning: 1 ppm
  • Butadien (OV)
Tekniske data
Komponenter målt Butadien
Til brug med (udstyr) Pac 7000, X-am 5000 multigasdetektorer
Type Udskiftningssensor