Få mere at vide
Dräger™ Ammoniak XS erstatningssensor
Artikelnummer. 11342080
Skift visning
Måleområde:
0 til 200
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
11342080 0 til 200 Hver
1 options
Artikelnummer. 11342080 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6809145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10025.00 DKK
    8913.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 1111.41 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Til brug med X-am 7000 Multi-Gas Monitor
  • Registreringsområde: 0-300 ppm
  • Detekterer: NH3
garanti
1 år
Tekniske data
Komponenter målt Ammoniak (XS)
Fugtighedsområde 10 til 90 %
Måleområde 0 til 200
Trykområde 700 til 1300 mbar
Opløsning 1
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -40° til+ 50 °C
garanti 1 år