Få mere at vide
Dräger™ XXS Erstatningsammoniak DragerSensor™
Artikelnummer. 15520713
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Pac 7000, X-am 5000 og X-am 5600 multi-gasmonitorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15520713 Pac 7000, X-am 5000 og X-am 5600 multi-gasmonitorer Hver
1 options
Artikelnummer. 15520713 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6810888
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6549.75 DKK
    5466.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 1082.86 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
For Pac 7000, X-am 5000 og X-am 5600 multi-gasmonitorer.
  • Måleområde: 0 til 300 ppm
  • Opløsning: 1 ppm
garanti
Et år
Tekniske data
Detektionsgrænser 0 til 300 ppm
Komponenter målt Ammoniak
Til brug med (udstyr) Pac 7000, X-am 5000 og X-am 5600 multi-gasmonitorer
Type Ammoniakudskiftningssensor
Til brug med (applikation) Nøjagtig påvisning af ammoniak