Få mere at vide
Dräger™ Alkaline batteriholder til X-am™ 1000/2000/5000 gasmonitorer
Artikelnummer. 15112697
Skift visning
Til brug med (udstyr):
X-am 1000/2000/5000 Gasdetektorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15112697 X-am 1000/2000/5000 Gasdetektorer Hver
1 options
Artikelnummer. 15112697 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8318703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    609.18 DKK
    522.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 86.31 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Tilbehør til X-am 1000/2000/5000 Gasdetektorer.
Tilbehør til X-am 1000/2000/5000 gasmonitorer.
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 3 x 1,5 x 0,5 tommer. (7,6 x 3,8 x 1,2 cm)
Til brug med (udstyr) X-am 1000/2000/5000 Gasdetektorer
Type Alkaline batteriholder
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 1.2 cm
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 7.6 cm
Spænding 110V
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 3.8 cm