Få mere at vide
Dräger™ accuro™ Bælgpumpe: Kun pumpe
Artikelnummer. 10588931
Skift visning
Type:
Accuro bælgpumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10588931 Accuro bælgpumpe Hver
1 options
Artikelnummer. 10588931 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6400000
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Kræver
Dräger Korttidsdetektorrør (sælges separat)
Ergonomisk design tillader nem måling af mere end 350 gasser —inklusive formaldehyd
Giver mulighed for direkte måling på stedet af mere end 350 gasser, dampe og aerosoler. Indvendig saksemekanisme giver stabilitet, så et ensartet, jævnt pumpeslag på 100 cm 3 kan fuldføres.
  • Praktisk, indbygget slagtæller registrerer udførte slag
  • Forsænket tællernulstillingsknap forhindrer utilsigtet nulstilling; en hvid prik i det klare optiske vindue af pumpen rejser sig for at angive fuldførelse af hver slagcyklus, hvilket forhindrer ufuldstændige målinger
  • Ergonomisk design passer komfortabelt i én hånd
  • Bløde gummigreb på pumpekroppen gør det lettere at holde og klemme
  • Indbygget keramisk røråbner tilføjer sikkerhed og bekvemmelighed Korrosionsbestandig konstruktion giver mange års pålidelig service
  • Komponenterne kan nemt udskiftes og klikkes sammen for hurtig genmontering
  • Bruges med tilbehørs forlængerslanger til fjernprøvetagning
  • Designet og fremstillet vha ISO 90001:2008-certificerede processer
Ordreinfo
Pumpedimensioner: 6,75 L x 1,75 W x 3,75 in. H (17,1 x 4,5 x 8,5 cm). Nettovægt: 0,5 lb. (225 g). Slagvolumen: 100 cm 3± 5 %. Hardside Kit, Softside Kit og hard case fås separat (Kat. nr. 19-046-750, 17-988-408 og 19-046-749).
Tekniske data
Type Accuro bælgpumpe