Få mere at vide
Dräger™ 7000 røråbner
Artikelnummer. 10200383
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Detektorrørsystemer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10200383 Detektorrørsystemer Hver
1 options
Artikelnummer. 10200383 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6401200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00 DKK
    656.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.61 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Et tilbehør til detektorrørsystemer.
  • Tilbehør til detektorrørsystemer
  • For at score og afbryde tip af individuelle Draeger detektorrør
  • Glasspidser opbevares sikkert til korrekt bortskaffelse
  • Hjælper med at knække tube ampuller
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Detektorrørsystemer
Type 7000 røråbner