missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ DR 4485 Hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18796559
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18796559 10 mg
18723968 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18796559 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5005/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High affinity and selective 5-HT7 antagonist; orally bioavailable

DR 4485 hydrochloride is a high affinity and selective 5-HT7 antagonist (pKi = 8.14). Exhibits selectivity for 5-HT7 over other 5-HT receptors. Inhibits 5-HT-induced cAMP accumulation in HEK-293 cells expressing the 5-HT7 receptor. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-2a-[4-[4-(4-chlorophenyl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinyl]butyl]-2a,3,4,5-tetrahydrobenz[cd]indol-2(1H)-one hydrochloride
CAS 402942-53-4
Mængde 10 mg
Molekylær formel C26H28Cl2N2O.HCl
Formel vægt 491.88
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.