Få mere at vide
Hach Lange™ DR 3900 Spektrofotometer med RFID-teknologi
Beskrivelse
- Prøveforberedelse: reducerede håndteringstrin, præcis dosering
- Prøveanalyse: automatisk testgenkendelse, udløbsdatokontrol osv.
- Dokumentation af resultater: alsidig datastyring, kontrolkort
- Med din daglige rutine for vandanalyse i tankerne er DR3900-spektrofotometeret optimeret til sikre processer og meningsfulde rapporter
- Kontrolparametre som ammonium, COD, fosfat, nitrogen og mange andre er nemme at udføre
- Håndteringen af tests og fotometer er veludformet for at undgå fejl i din vandanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Bjælkecenterhøjde | 10 mm |
| Kuvette detaljer | Compatibility: 10 mm, 50 mm, 1 in. rectangular and 13 mm, 1 in. round |
| Vise | Touchscreen |
| Dimensioner (L x B x H) | 255 x 350 x 151 mm |
| Type | Spektrofotometer til vandanalyse |
| Fugtighed | 80 |
| Model- | DR3900 |
| Driftstemperatur | 10°C to 40°C |
| Optisk design | Referencestråle, spektral |