missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DQP 1105

Beskrivelse
Noncompetitive NMDA receptor antagonist; displays over 50-fold selectivity for GluN2D- and GluN2C-containing receptors over GluN2B-, GluK2-, GluA1- and GluN2A-containing receptors (IC50 values are 2.7, 8.5, 121, 153, 198 and 206 μM, respectively). Reduces frequency of channel opening.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DQP 1105 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 558.42 |
| Renhed | >97% |
| Molekylvægt (g/mol) | 558.432 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?