missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ DQP 1105

Artikelnummer. 18044452
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18044452 10 mg
18055632 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18044452 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4491/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

GluN2C/GluN2D-selective NMDA antagonist

Noncompetitive NMDA receptor antagonist; displays over 50-fold selectivity for GluN2D- and GluN2C-containing receptors over GluN2B-, GluK2-, GluA1- and GluN2A-containing receptors (IC50 values are 2.7, 8.5, 121, 153, 198 and 206 μM, respectively). Reduces frequency of channel opening.

Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 380560-89-4
Molekylær formel C29H24BrN3O4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DQP 1105
Mængde 10 mg
Formel vægt 558.42
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 558.432
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.