Få mere at vide
Abnova™ DPYD/CEN1p FISH sonde
Artikelnummer. p-7193019
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Artikelnummer. 16053355
Brand: Abnova™ FG0219.100uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærkede FISH-prober til identifikation af genamplifikation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke
Format Rør
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Gene dihydropyrimidin dehydrogenase
Gene Alias DHP,DHPDHASE,DPD,MGC132008,MGC70799
Gen symbol DPYD
Gen-id (Entrez) 1806
Produkttype DNA/RNA
Mængde 100μ L
Form Væske