Få mere at vide
Abnova™ DPYD/CEN1p FISH sonde
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Gene | dihydropyrimidin dehydrogenase |
| Gene Alias | DHP,DHPDHASE,DPD,MGC132008,MGC70799 |
| Gen symbol | DPYD |
| Gen-id (Entrez) | 1806 |
| Produkttype | DNA/RNA |
| Mængde | 200μ L |
| Form | Væske |