missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Abnova™ DPYD/CEN1p FISH sonde

Artikelnummer. 16053355
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16053355

Brand: Abnova™ FG0219.100uL

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mærkede FISH-prober til identifikation af genamplifikation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.

Tekniske data

Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke
Format Rør
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Gene dihydropyrimidin dehydrogenase
Gene Alias DHP,DHPDHASE,DPD,MGC132008,MGC70799
Gen symbol DPYD
Gen-id (Entrez) 1806
Produkttype DNA/RNA
Mængde 100μ L
Form Væske
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.