Få mere at vide
CELLPATH DPX (PHTHALATE FREE) MONTERINGSMEDIUM
Artikelnummer. 30226291
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
4 x 250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30226291 4 x 250 ml
30226290 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30226291 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. SEA130400A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    753.82 DKK
    285.63 DKK / Pakke med 4
    Spare 468.19 DKK
    62% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Ved brug af en sikker ikke-ftalat blødgører CellPath har den oprindelige DPX-formulering reformuleret for at producere DPX (fri for ftalat). DPX (Phthalate Free) monteringsmedie har samme brydningsindeks og viskositetsegenskaber DPX, men med den ekstra fordel at tørretiden er bedre.
  • Vigtige fordele:
  • Forbedret sikkerhed for slutbrugere
  • Forbedret tørretid
  • Samme brydningsindeks og viskositet som den oprindelige formulering
  • Egnet til automatgear og hånd
  • Coversliping
Tekniske data
Produkttype Monteringsmedium
Reagenstype Monteringsløsning
Volumen (metrisk) 4 x 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DPX (Phthalate free)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylene, ethyl benzene, Toluene