Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DPTN
Beskrivelse
DPTN is a potent and selective A3 adenosine receptor antagonist (Ki values are in the range 0.36 - 1.65 nM (hA3AR) and 1.6 - 8.53 nM (rA3AR)). Reduces intrapulmonary pressure when combined with Dexamethasone (Cat. No. 1126).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-(3,5-Dimethylphenyl)-5-(4-pyridinyl)-2-thiazolyl]-3-pyridinecarboxamide dihydrochloride |
| CAS | 325767-87-1 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Adenosine A3 R |
| Molekylær formel | C22H18N4OS.2HCl |