Få mere at vide
DprE1-IN-2, MedChemExpress
Beskrivelse
DprE1-IN-2 (compound 18) is a potent DprE1 inhibitor with an IC50 of 28 nM. DprE1-IN-2 has antituberculosis effect.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DprE1-IN-2 |
| CAS | 1615713-87-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H24N6O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (89.57 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CN(CC2=NC=NC(N(C)C)=C2C)C3=CC(C)=CN=C31)NCCO |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.43 |
| Formel vægt | 368.43 |
| Vis mere |