Få mere at vide
DPPC, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200096983
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 16484298
Brand: Medchem Express HY109506
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress DPPC (129Y83) is a zwitterionic phosphoglyceride that can be used for the preparation of liposomal monolayers. DPPC-liposome serves effectively as a delivery vehicle for inducing immune responses against GSL antigen in mice.
DPPC (129Y83) is a zwitterionic phosphoglyceride that can be used for the preparation of liposomal monolayers. DPPC-liposome serves effectively as a delivery vehicle for inducing immune responses against GSL antigen in mice.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DPPC
CAS 63-89-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C40H80NO8P
Mængde 10 mg
Synonym 129Y83
Opløselighedsinformation Ethanol : 25 mg/mL (34.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (6.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(O[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 734.04
Formel vægt 734.04
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.