missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DPP-IV-IN-2, MedChemExpress

Artikelnummer. 16400537
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16400537 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16400537 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108319

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress DPP-IV-IN-2 is an inhibitor of both dipeptidyl peptidase IV (DPIV) and DP8/9 with IC50s of 0.1 and 0.95 μM, respectively.

DPP-IV-IN-2 is an inhibitor of both dipeptidyl peptidase IV (DPIV) and DP8/9 with IC50s of 0.1 and 0.95 μM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DPP-IV-IN-2
Fysisk form Solid
CAS 136259-18-2
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H26N4O5
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 200 mg/mL (528.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)NCCCC[C@H](N)C(N2CCCC2)=O
Molekylvægt (g/mol) 378.42
Formel vægt 378.42
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.