missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DPP-IV-IN-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492558
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492558 5 mg
16480359 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492558 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00346

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress DPP-IV-IN-1 is a potent inhibitor of dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV), a highly specific serine protease, with an IC50 of 4.6 nM.

DPP-IV-IN-1 is a potent inhibitor of dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV), a highly specific serine protease, with an IC50 of 4.6 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DPP-IV-IN-1
CAS 625110-37-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H18FN3O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (513.81 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#C[C@H]1N(C(CNC(C)(C)CO)=O)C[C@@H](F)C1
Molekylvægt (g/mol) 243.28
Formel vægt 243.28
Procent renhed 98.79%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.