Få mere at vide
Thermo Scientific™ DpnI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10669500 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 enheder
2500 U
500 enheder
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
500 enheder
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10669500 500 enheder 500 enheder
10304240 2500 U -
10140690 1.000 enheder 1000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10669500 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER1701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00 DKK
    368.65 DKK / Pakke med 500
    Spare 70.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Skær ved Gm6A^TC-steder med DpnI-restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: MalI).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5’G Enm6↓T C 3’
3’C T ↑Enm6G 5’
Thermo Scientific DpnI-restriktionsenzymet genkender Gm6A^TC-steder og skærer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (isoschizomers: MalI). Se Reaktionsbetingelser for restriktionsenzymer for en tabel over enzymaktivitet, betingelser for dobbeltfordøjelse og varmeinaktivering for dette og andre restriktionsenzymer. Bemærk: Findes også som FastDigest enzym til hurtig DNA-fordøjelse.
Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelse. Alle enzymerne udviser 100% aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne Thermo Scientific indeholder restriktionsenzym-reaktionsbuffere præblandet BSA, som forbedrer stabiliteten af mange enzymer og binder forurenende stoffer, der kan være til stede i DNA-præparater.
Funktioner
  • Overlegen kvalitet, —streng kvalitetskontrol og branchens førende produktionsproces
  • Bekvemt farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universel Tango-buffer til dobbeltfordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
  • Molekylær kloning
  • Kortlægning af restriktionssteder
  • Genotypebestemmelse
  • Sydlig blotting
  • Begrænsningsfragmentlængdepolymorfi (RFLP)
  • SNP
Bemærk: DpnI kræver tilstedeværelsen af N6-methyladenin i genkendelsessekvensen for at kløve DNA. DNA renset fra en dam+-stamme vil være et substrat for DpnI. DpnI vil kun kløve fuldt adenomethylerede dæmningssteder. Hemi-adenomethylerede dæmningssteder DpnI spalter 60 gange langsommere. DpnI, Bsp143I og MboI genkender alle den samme sekvens, men har forskellige methyleringsfølsomheder og kløvningssteder. Analyseret med pBR322 DNA. For methyleringsfølsomhed, se produktspecifikationerne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μl
Methyleringsfølsomhed Dam-methyleringsfølsomhed, Ikke CpG-methyleringsfølsom, Ikke DCM-følsom for methylering
Enzym Dpn I
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 500 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning