Få mere at vide
Beschreibung
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
- Overlegen kvalitet– streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
- Praktisk farvekodet Five Buffer System
- Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
- BSA forblandet i reaktionsbuffere
- Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
- Molekylær kloning
- Kortlægning af restriktioner
- Genotypebestemmelse
- Sydlige Blot
- Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
- SNP
Note
DpnI kræver tilstedeværelsen af N6-methyladenin i genkendelsessekvensen for at spalte DNA. DNA oprenset fra en dam+ -stamme vil være et substrat for Dpnl. DpnI vil kun spalte fuldt adenomethylerede dæmningssteder . Hemi-adenomethylerede modersteder DpnI spalter 60X langsommere. DpnI, Bsp143I og MboI genkender alle den samme sekvens, men har forskellige methyleringsfølsomheder og spaltningssteder. Assayet under anvendelse af pBR322 DNA.
Spezifikation
Spezifikation
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | Dam Methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
| Enzym | Dpn I |
| Kompatibel buffer | 10X Buffer Tango |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 2500 U |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |