missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DPN, MedChemExpress

Artikelnummer. 16425178
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16425178 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16425178 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12452

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress DPN (Diarylpropionitrile) is a non-steroidal estrogen receptor β (ERβ) selective ligand, with an EC50 of 0.85 nM. DPN has neuroprotective effects in a number of neurological diseases.

DPN (Diarylpropionitrile) is a non-steroidal estrogen receptor β (ERβ) selective ligand, with an EC50 of 0.85 nM. DPN has neuroprotective effects in a number of neurological diseases.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DPN
CAS 1428-67-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H13NO2
Mængde 10 mg
Synonym Diarylpropionitrile
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (417.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=C(CC(C#N)C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 239.27
Formel vægt 239.27
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.