Få mere at vide
Novus Biologicals™ DPEP2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18478669 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. 18478669
Brand: Novus Biologicals™ H00064174T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cancer, Cell Biology, Endocrinology
Mål DPEP2
Synonym dipeptidase 2, EC 3.4.13.19, MBD2
Gen symbol DPEP2