Få mere at vide
Novus Biologicals™ DPEP2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cancer, Cell Biology, Endocrinology |
| Mål | DPEP2 |
| Synonym | dipeptidase 2, EC 3.4.13.19, MBD2 |
| Gen symbol | DPEP2 |