Få mere at vide
Lovibond™ DPD No.1 Tablet
Artikelnummer. 13151681
Skift visning
Mængde:
250/pakke
Pakningsstørrelse:
250 tabletter
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13151681 250/pakke 250 tabletter
1 options
Artikelnummer. 13151681 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 511051BT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 DKK
    217.17 DKK / 250 tabletter
    Spare 212.83 DKK
    49% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Et komparatorinstrument af høj kvalitet til visuelt at matche intensiteten af prøvefarve med Lovibond™ glas filtre
Lovibond™ Comparator 2000+
Et komparatorinstrument af høj kvalitet til visuelt at matche intensiteten af prøvefarve med Lovibond™ glas filtre. Den inkluderer et integreret prisme, som bringer prøve- og sammenligningsfelterne sammen, hvilket muliggør forbedret farvediskrimination og matchning. Prismet er ultralydsforseglet for at forhindre kontaminering af optikken. Det inkluderer muligheden for at kompensere for vandprøver, der er grumsete eller tonede.
Lovibond™ Daylight 2000 enhed En standardiseret
bordlyskilde, der garanterer konstante og ensartede lysforhold for farvematchning med Lovibond™ Komparator 2000+ instrumenter (komparator ikke inkluderet).
Lovibond™ Vandtestskiver og reagenser Et
bredt udvalg af testskiver, der indeholder en række klassificerede glasfiltre, som er prækalibreret til at give direkte testaflæsninger. Nogle af de mere populære diske er listet her, men andre serier og test kan leveres på forespørgsel (for eksempel chlordioxid, kobber, fluorid, hydrazin, hydrogenperoxid, jod, mangan, molybdat, nitrit, oxygen, ozon, fosfat, QAC, silica, sulfid, zink).
Hvad du har brug for
  • Komparatorinstrument (passende Nessleriser)
  • Lovibond™ disk, specifik for testen
  • Reagenser, specifikke for testen
  • Prøvebeholder med den nødvendige vejlængde
  • Belysningsenhed (ekstraudstyr) for at sikre konstante synsforhold
  • Enkelt og fleksibelt system, der giver pålidelige resultater i både laboratorie- og felttest
  • Kompakt, let bærbar og robust til brug i marken
  • Reagenser er for det meste tilgængelige i praktisk tabletform
  • Indeholder stabile farvede glasfiltre, som kan certificeres under en ISO 9001 QA procedure
Tekniske data
Emballage 250/Pk.
Mængde 250/pakke