Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ DPD 1 bufferopløsning
Artikelnummer. 10722203
Skift visning
Mængde:
15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10722203 15 ml 15ml
1 options
Artikelnummer. 10722203 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 471010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til fotometrisk bestemmelse af fri/total klor i vandtestning. Lovibond™ Tintometer™ DPD 1 Buffer Solution er et miljøvenligt reagens pakket i en farvekodet blå dråbeflaske til præcis væskedosering.
Til fotometrisk bestemmelse af fri/total klor i vandtestning. Lovibond™ Tintometer™ DPD 1 Buffer Solution er et miljøvenligt reagens pakket i en farvekodet blå dråbeflaske til præcis væskedosering.
  • Farvekodet flaske til hurtig visuel identifikation af reagenset
  • Praktisk dråbeflaske giver præcis dosering af flydende reagenser
  • Miljøvenlig formulering fri for borsyre
  • Til brug med Lovibond™ fotometre
  • Omhyggeligt udviklet formel til nøjagtige analyseresultater
Tekniske data
Analytter Klor
Farve Farveløs
pH-område 7 ved 20 °C
Format Vandig opløsning
Til brug med (applikation) Vandprøveanalyse (f.eks. klorbestemmelse)
Til brug med (udstyr) Lovibond™ fotometer
Emballage Blå dråbeflaske
Mængde 15 ml
Rækkevidde 0,02 til 4 mg/L total klor
Prøvestørrelse 10 mL
Opbevaringskrav Stuetemperatur uåbnet, Køles efter
Type Bufferløsning