Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DPCPX
Beskrivelse
Potent and selective A1 adenosine receptor antagonist, both in vitro and in vivo. Ki values are 3.9, 130, 50 and 4000 nM for human A1, A2A, A2B and A3 receptors respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DPCPX |
| CAS | 102146-07-6 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C16H24N4O2 |
| Formel vægt | 304.39 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.39 |