Få mere at vide
DPC-681, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493727
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493727 50 mg 50mg
16451809 1 mg -
16440228 5 mg -
16413646 25 mg -
16407768 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493727 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19400
MedChemExpress DPC-681 is a potent and selective inhibitor of HIV protease with IC90s for wild-type HIV-1 of 4 to 40 nM.
DPC-681 is a potent and selective inhibitor of HIV protease with IC90s for wild-type HIV-1 of 4 to 40 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DPC-681
Fysisk form Solid
CAS 284661-68-3
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C35H48FN5O5S
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym DPH-153893
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (149.29 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC(N)=CC=C1)(N(C[C@@H](O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)NC([C@H](C(C)(C)C)NC(CNCC3=CC=CC(F)=C3)=O)=O)CC(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 669.85
Formel vægt 669.85
Procent renhed 99.72%