missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DPC 083, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-6-Chloro-4-[(1E)-2-cyclopropylethenyl]-3,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-,2(1H)-quinazolinone |
| CAS | 214287-99-7 |
| Molekylær formel | C14H12ClF3NO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | DPC 083, BMS 561390 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClF3N2O/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,20-12(21)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-8H,1-2H2,(H2,19,20,21)/b6-5+/t13-/m0/s1 |
| SMIL | FC(F)(F)[C@]1(NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)\C=C\C3CC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.71 |
| Formel vægt | 316.059 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?