Få mere at vide
Gibco™ DPBS (10X), ingen calcium, ingen magnesium
Beskrivelse
Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer uden calcium og magnesium er nødvendige for at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering. Vi tilbyder en række af Gibco™ DPBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet. <
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DPBS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ DPBS-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Koncentrerede former for Gibco™ DPBS kræver pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DPBS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ DPBS-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Koncentrerede former for Gibco™ DPBS kræver pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | DPBS |
| Koncentration | 10 X |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| pH | 6 til 7 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 20 x 100 ml |
| Inkluderer | Ingen natriumpyruvat |
| Osmolalitet | 2500 til 2900 mOsm/kg |