Få mere at vide
Gibco™ DPBS (10X), calcium, magnesium
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
5000ml
500ml
Beskrivelse
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer med calcium og magnesium anvendes generelt som transportmedier eller til reagensfremstilling. Vi tilbyder en række af Gibco™ DPBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DPBS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ DPBS-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (14080-055). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Koncentrerede former for Gibco™ DPBS kræver pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DPBS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ DPBS-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (14080-055). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Koncentrerede former for Gibco™ DPBS kræver pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DPBS |
| Koncentration | 10 X |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| pH | 4,3 til 4,7 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 10 x 500 ml |
| Inkluderer | Ingen natriumpyruvat |
| Osmolalitet | 2700 til 3200 mOsm/kg |