Få mere at vide
Gibco™ DPBS (10X), calcium, magnesium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11560466
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
5000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11560466 10 x 500 ml 5000ml
11550466 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11560466 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 14080089
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DPBS (10X), calcium, magnesium
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer med calcium og magnesium anvendes generelt som transportmedier eller til reagensfremstilling. Vi tilbyder en række af Gibco™ DPBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DPBS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ DPBS-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (14080-055). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Koncentrerede former for Gibco™ DPBS kræver pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DPBS
Koncentration 10 X
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
pH 4,3 til 4,7
Fysisk form Væske
Mængde 10 x 500 ml
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Osmolalitet 2700 til 3200 mOsm/kg