Få mere at vide
Dp44mT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406199
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406199 25 mg 25mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15406199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64090.MB
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 152095-12-0 | C14H15N5S | 285.369 g/mol
En jernchelator og selektivt anticancermiddel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dp44mT
Type Dp44mT
Fysisk form Pulver
CAS 152095-12-0
Farve Orange til gul
Mængde 25 mg
Følsomhed Light sensitive
Molekylær formel C14H15N5S
MDL nummer MFCD20527329
FN nummer UN2811
Synonym 2-(Di(pyridin-2-yl)methylene)-N,N-dimethylhydrazinecarbothioamide; Di-2-pyridylketone-4,4,-dimethyl-3-thiosemicarbazone
InChI nøgle XOBIGRNRXCAMJQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C(=S)NN=C(C1=CC=CC=N1)C2=CC=CC=N2
IUPAC navn 3-(dipyridin-2-ylmethylidenamino)-1,1-dimethylthiourinstof
Molekylvægt (g/mol) 285.369
PubChem CID 10334137
Formel vægt 285.37