Få mere at vide
Dp44mT, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477566 100 mg
16457668 10 mg
16453677 50 mg
16453626 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18973
MedChemExpress Dp44mT is an iron chelator with selective anticancer activity.
Dp44mT is an iron chelator with selective anticancer activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dp44mT
Fysisk form Solid
CAS 152095-12-0
Farve Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H15N5S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (350.42 mM; Need ultrasonic)
SMIL S=C(N/N=C(C1=NC=CC=C1)\C2=NC=CC=C2)N(C)C
Molekylvægt (g/mol) 285.37
Formel vægt 285.37
Procent renhed 98.0%