Få mere at vide
DuraLab DP-303W Avanceret Præcisionsbalance
Artikelnummer. 30280275
Skift visning
Volumen:
300 g
Artikelnummer. Volumen
30280275 300 g
1 options
Artikelnummer. 30280275 Leverandør DuraLab Leverandørnr. DRL0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.00 DKK
    1473.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 116.01 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Leverer præcise målinger op til 300 g med 0,001 g læsbarhed, ideelt til forsknings-, industri- og uddannelseslaboratorier.
  • Oplev ensartede resultater med DP-303W Advanced Precision Balance fra DuraLab, designet til pålidelig ydeevne i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer
  • Økonomisk, men omfattende løsning til præcis vejning
  • 300 g kapacitet med 0,001 g læsbarhed for præcise og ensartede målinger
  • Forbedrer effektiviteten og pålideligheden af driften på tværs af applikationer:
    • Forskningslaboratorier - Ideelle til præcis vejning af kemikalier, forbindelser og prøver
    • Industrielle laboratorier - Egnede til kvalitetskontrol og produktionsprocesser, der kræver nøjagtige målinger
    • Uddannelseslaboratorier - Pålidelige og nemme at bruge til undervisning og forskning
  • Højpræcisions-lastcelle
  • Fuld plastikhus og plastforrude
  • Rustfri stålpande
  • Letlæselig LCD med baggrundsbelysning
  • Overbelastningsindikator
  • Strøm strøm med strømforsyning medfølgende (batteristrøm kommer snart!)
  • Lås/lås batterikontakt op
  • Højdejusterbare fødder
  • Fuld kapacitet taring
  • Simpel menu med 5 knapper for nem betjening
  • Ekstern kalibrering (200 g M1 kalibreringsvægt meddelt)
  • OIML-kalibreringsvægte tilgængelige separat
  • Stykketællingsfunktion
Tekniske data
Volumen 300 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.001 g
Model- DP-303W
Type Precision-vægt