Få mere at vide
DuraLab DP-1002 Avanceret præcisionsbalance
Artikelnummer. 30280268
Skift visning
Volumen:
1 kg
Artikelnummer. Volumen
30280268 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30280268 Leverandør DuraLab Leverandørnr. DRL0048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.00 DKK
    826.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 65.12 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Leverer præcise målinger op til 1000 g med 0,01 g læsbarhed, ideelt til forsknings-, industri- og uddannelseslaboratorier.
  • Oplev konsistente resultater med DP-1002 Advanced Precision Balance, der er designet til pålidelig ydeevne i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer
  • Økonomisk, men omfattende løsning til præcis vejning
  • 1000 g kapacitet med 0,01 g læsbarhed for præcise og ensartede målinger
  • Forbedrer effektiviteten og pålideligheden af driften på tværs af applikationer:
    • Forskningslaboratorier - Ideelle til at veje kemikalier, forbindelser og prøver
    • Industrielle laboratorier - Egnede til kvalitetskontrol og produktionsprocesser
    • Uddannelseslaboratorier - Pålidelige og nemme at bruge til undervisning og forskning
  • Højpræcisions-lastcelle
  • Fuld plastikhus
  • Rustfri stålpande
  • Letlæselig LCD med baggrundsbelysning
  • Overbelastningsindikator
  • Netstrøm med adapter medfølgende
  • Lås/lås batterikontakt op
  • Højdejusterbare fødder
  • Fuld kapacitet taring
  • Simpel menu med 5 knapper for nem betjening
  • Ekstern kalibrering (500 g M1 kalibreringsvægt meddelt)
  • OIML-kalibreringsvægte tilgængelige separat
  • Stykketællingsfunktion
Tekniske data
Volumen 1 kg
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.01 g
Model- DP-1002
Type Precision-vægt