Få mere at vide
Doxylamine succinate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458016
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458016 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458016 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0069100mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Doxylamine (succinate), a first generation antihistamine, is a histamine (H1) receptor antagonist. Doxylamine is also a local analgesic agent and effective hypnotic agent.
Doxylamine (succinate), a first generation antihistamine, is a histamine (H1) receptor antagonist. Doxylamine is also a local analgesic agent and effective hypnotic agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxylamine succinate
Fysisk form Solid
CAS 562-10-7
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.43 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (128.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCC(O)=O.CC(C1=NC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)OCCN(C)C
Molekylvægt (g/mol) 388.46
Formel vægt 388.46
Procent renhed 99.52%