Få mere at vide
Doxylamine N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30380798
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30380798 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30380798 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD56201550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxylamine N-Oxide
CAS 97143-65-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 H22 N2 O2
Mængde 50 mg
Synonym Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-, N-oxide (9CI, ACI), Doxylamine N-oxide, N,N-Dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine N-oxide, Doxylamine N-oxide (aliphatic N-oxide)
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O2/c1-17(15-9-5-4-6-10-15,16-11-7-8-12-18-16)21-14-13-19(2,3)20/h4-12H,13-14H2,1-3H3
SMIL CC(OCC[N+](C)(C)[O-])(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-(1-phenyl-1-pyridin-2-ylethoxy)ethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 286.369
Formel vægt 286.168
Procent renhed >95