missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Doxylamine N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™

Artikelnummer. 17970946
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17970946 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17970946 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0101.05

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Doxylamine N-Oxide Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Doxylamine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2724689-64-7
Analyt- eller komponentnavne Doxylamine N-Oxide Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H22 N2 O2 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Doxylamine N-Oxide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O2.2ClH/c1-17(15-9-5-4-6-10-15,16-11-7-8-12-18-16)21-14-13-19(2,3)20;;/h4-12H,13-14H2,1-3H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CC(OCC[N+](C)(C)[O-])(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-(1-phenyl-1-pyridin-2-ylethoxy)ethanamine oxide;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 359.29
Mængde 100 mg
Formel vægt 358.1215 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.