missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Doxylamine N, N’-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxylamine N, N'-Dioxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O3/c1-17(15-9-5-4-6-10-15,22-14-13-19(2,3)21)16-11-7-8-12-18(16)20/h4-12H,13-14H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 302.163 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?