Få mere at vide
(±)-Doxylamine-d5 Succinate (phenyl-d5), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxylamine-d5 Succinate |
| CAS | 1216840-94-6 |
| Molekylær formel | C17 2H5 H17 N2 O . C4 H6 O4 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Doxylamine-d5 Succinate |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12 H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i4D,5 D,6 D,9 D,10 D; |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(C)(OCCN(C)C)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC navn | butanedioic acid;N,N-dimethyl-2-[1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-1-pyridin-2-ylethoxy]ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.49 |
| Formel vægt | 393.2312 g/mol |
| Vis mere |