missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Doxylamine Beta-D-Glucuronide (Mixture of diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30371085
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371085 10 mg
30370550 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD56201010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 137908-79-3
Molekylær formel C23H30N2O7
Molekylvægt (g/mol) 446.5
Synonym N-beta-D-Glucopyranuronosyl-N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanaminium Inner Salt
SMIL CC(OCC[N+](C)(C)C1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)[O-])(c2ccccc2)c3ccccn3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Doxylamine beta-D-Glucuronide (Mixture of diastereomers)
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30N2O7/c1-23(15-9-5-4-6-10-15,16-11-7-8-12-24-16)31-14-13-25(2,3)21-19(28)17(26)18(27)20(32-21)22(29)30/h4-12,17-21,26-28H,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19+,20-,21?,23?/m0/s1
Formel vægt 446.2053
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.