Få mere at vide
Doxycyclinhydrochlorid (gult pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-25647
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10224633 1 g Ravgult glas 1g
10619743 5 g Ravgult glas 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10224633 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP26531
Bredspektret antibiotika
Bredspektret antibiotika. Bredspektret inhibitor af matrixmetalloproteinaser in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10592-13-9
Molekylær formel C22H25ClN2O8
Molekylvægt (g/mol) 480.90
MDL nummer MFCD03427564
InChI nøgle VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
PubChem CID 54706018
IUPAC navn [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-pentahydroxy-11-methyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-yl]-dimethylazanium;
SMIL [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxycycline Hydrochloride
Type Doxycyclinhydrochlorid
Fysisk form Pulver/faststof
Absorbans Inklusive mellem 300 ved 349 nm
Smeltepunkt 210 °C
Emballage Ravgult glas
Styrke Inklusive mellem 800 μg/mg
Specifik rotation Inklusive mellem 105°
Vand Inkludering mellem 1,4 %
Farve Gul
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 95%
Formel vægt 480.9
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxycycline Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.