Få mere at vide
Doxycyclinhydrochlorid (gult pulver), Fisher BioReagents™
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Bredspektret antibiotika
Bredspektret antibiotika. Bredspektret inhibitor af matrixmetalloproteinaser in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxycycline Hydrochloride |
| Type | Doxycycline Hydrochloride |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Absorbans | Inclusive between 300 at 349nm |
| Smeltepunkt | 210°C |
| Emballage | Ravgult glas |
| Styrke | Inclusive between 800μg/mg |
| Specifik rotation | Inclusive between 105° |
| Vand | Inclusive between 1.4% |
| Farve | Gul |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Doxycycline Hydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.