Få mere at vide
Doxycyclinhydrochlorid (gult pulver), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Bredspektret antibiotika
Bredspektret antibiotika. Bredspektret inhibitor af matrixmetalloproteinaser in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxycycline Hydrochloride |
| Type | Doxycyclinhydrochlorid |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Absorbans | Inklusive mellem 300 ved 349 nm |
| Smeltepunkt | 210 °C |
| Emballage | Ravgult glas |
| Styrke | Inklusive mellem 800 μg/mg |
| Specifik rotation | Inklusive mellem 105° |
| Vand | Inkludering mellem 1,4 % |
| Farve | Gul |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Doxycycline Hydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.