Få mere at vide
Doxycyclinhydrochlorid
Artikelnummer. 15473189
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473189 5 g 5g
15483189 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60422.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    799.26 DKK
    666.65 DKK / 5g
    Spare 132.61 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Doxycyclinhydrochlorid, CAS # 10592-13-9, er hydrochloridsaltformen af doxycyclin, som viser antibakterielle og antimalariaaktive virkninger. | CAS: 10592-13-9 | C22H25ClN2O8 | 480,90 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Generel beskrivelse
  • Doxycyclinhydrochlorid er en forbindelse, der viser antibakterielle og antimikrobielle aktiviteter mod flere arter, herunder Pseudomonas aeruginosa, Plasmodium falciparum og Escherichia coli. Det er også et bakteriostatisk middel
  • Det kan blokere bindingen af aminoacyl-tRNA til mRNA-ribosomkomplekset og derved hæmme proteinsyntesen
Anvendelse
  • Det bruges til at eliminere Borrelia burgdorferi og Anaplasma phagocytophilum i gnaverreservoirer og eliminere Ixodes scapularis flåter
  • Doxycyclinhydrochlorid anses også for at være en bredspektret inhibitor, der bruges til at hæmme matrixmetalloproteinaser (MMP), såsom type 1 collagenase, i undersøgelser af sårheling og vævsremodellering. På grund af denne aktivitet kan det hæmme angiogenese og reducere lungemetastaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10592-13-9
Molekylær formel C22H25ClN2O8
Molekylvægt (g/mol) 480.90
MDL nummer MFCD03427564
InChI nøgle VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
PubChem CID 54706018
IUPAC navn (1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[amino(hydroxy)methyliden]-4a,6,7,12-tetrahydroxy-N,N,11-trimethyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,12a1-tetrahydroxien-hydrogen-12a1de-hydroxien-hydrogen-12a,
SMIL [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxycycline hydrochloride
Type Doxycyclinhydrochlorid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Smeltepunkt 195 °C til 201 °C
Farve Gul
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand til 50 mg/ml; Kan kræve opvarmning.
Formel vægt 480.9
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxycycline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline hydrochloride