Få mere at vide
Doxycyclinhydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11420455 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420455 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11420455 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219504410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 DKK
    1191.07 DKK / 10g
    Spare 63.93 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Mere biologisk aktivt end det tilsvarende 6b-epimer hydrochlorid. Doxycyclinhydrochlorid, MP Biomedicals er et bredspektret antibiotikum, der er effektivt mod gram-positive og gram-negative bakterier. Det er et derivat af oxytetracyclin, der bruges til at inh
Doxycyclinhydrochlorid er et syntetisk oxytetracyclinderivat og er medlem af tetracyclinantibiotikagruppen. Det viser antiprotozo-egenskaber og er en potent hæmmer af MMP'er (matrix metallo-proteinaser), såsom type 1 collagenase. Det bruges til at behandle en række infektioner og til andre biomedicinske anvendelser.
  • Behandler kronisk prostatitis, bihulebetændelse, bækkenbetændelse, acne, rosacea og rickettsiale infektioner
  • Hæmmer den inflammatoriske reaktion af borreliose
  • Anvendes til profylakse af miltbrand (forårsaget af Bacillus anthracis)
  • Effektiv mod Yersinia pestis
  • Hæmmer kollagensyntesen
  • Anvendes i undersøgelser af sårheling og vævsremodellering
  • Eliminerer Borrelia burgdorferi og Anaplasma phagocytophilum i gnaverreservoirer
  • Eliminerer Ixodes scapularis flåter
Tekniske data
Fysisk form Pulver
CAS 10592-13-9
Koncentration Arbejdskoncentration: Det bruges typisk ved en koncentration på 20 μg/ml og er stabilt i medier ved 37 °C i cirka 5 dage.
Mængde 10 g
Molekylær formel C22H25ClN2O8
MDL nummer MFCD03427564
Synonym Biocamycin, Doxigalumicina, Doxycycline hyclate, Doxy-II, Midoxin, Novadox, Retens, Tetradox, Vibradox, Hydramycin, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)- 1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (10 mg/ml, klar, gullig til gulgrøn opløsning) og DMSO (50 mg/ml).
InChI nøgle VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
SMIL [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
IUPAC navn [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-pentahydroxy-11-methyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-yl]-dimethylazanium;
Molekylvægt (g/mol) 480.90
PubChem CID 54706018
Formel vægt 480.9
Grad Not Available
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxycycline Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302+H312-Farlig ved indtagelse eller hudkontakt
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.