Få mere at vide
Doxycyclin hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470892 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470892 5 g 5g
11460892 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470892 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219504405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    1136.22 DKK / 5g
    Spare 58.78 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 10592-13-9 | Formula: C22H25ClN2O8 | Weight: 480.90 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 10592-13-9
Molekylær formel C22H25ClN2O8
Molekylvægt (g/mol) 480.90
MDL nummer MFCD03427564
InChI nøgle VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
Synonym Biocamycin, Tetradox
PubChem CID 54706018
SMIL [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxycycline hydrochloride
Type Doxycyclinhydrochlorid
Fysisk form Pulver
Farve Gul
Mængde 5 g
IUPAC navn (1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[amino(hydroxy)methyliden]-4a,6,7,12-tetrahydroxy-N,N,11-trimethyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,12a1-tetrahydroxien-hydrogen-12a1de-hydroxien-hydrogen-12a,
Formel vægt 480.9
Grad Not Available
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxycycline Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302+H312-Farlig ved indtagelse eller hudkontakt
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.