Få mere at vide
Doxycyclin Hyclate USP MP Biomedicals
Artikelnummer. 12801791 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12801791 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 12801791 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219895510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 DKK
    2860.12 DKK / 10g
    Spare 144.88 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxycycline Hyclate
CAS 24390-14-5
Molekylær formel C26H41ClN2O12
Mængde 10 g
Synonym doryx, doxycycline hyclate, doxycycline, hydrochloride, hemiethanolate, hemihydrate;
InChI nøgle ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
SMIL CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
IUPAC navn (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-carboxamid;ethanol;hydrochloriddihydrat;
Molekylvægt (g/mol) 609.066
PubChem CID 131676157
Grad USP
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxycycline Hyclate, USP
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline Hyclate